5-Mercapto-1-(4-methoxyphenyl)-1H-tetrazole ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAM1292-10GEA 0 CNY
TCIAM1292-10G
5-Mercapto-1-(4-methoxyphenyl)-1H-tetrazole ≥98.0% (通过滴定分析)
5-Mercapto-1-(4-methoxyphenyl)-1H-tetrazole
分子式: C₈H₈N₄OS
分子量: 208,24 g/mol
MDL编号: MFCD01321180
CAS号: 13980-76-2
UN号: 1325
ADR: 4.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C