5-甲基糠胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 5-甲基-2-呋喃甲胺
TCIAM1311-25GEA 0 CNY
TCIAM1311-25G TCIAM1311-5G
5-甲基糠胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
5-甲基糠胺
分子式: C₆H₉NO
分子量: 111,14 g/mol
沸点: 55°C
闪点: 57°C
MDL编号: MFCD00143471
CAS号: 14003-16-8
UN号: 2733
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %