4-甲氧基-3,5-二甲基-2-羟甲基吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1327-5GEA 0 CNY
TCIAM1327-5G
4-甲氧基-3,5-二甲基-2-羟甲基吡啶 ≥98.0% (通过GC)
4-甲氧基-3,5-二甲基-2-羟甲基吡啶
分子式: C9H13NO2
分子量: 167,2100 g/mol
MDL编号: MFCD01076195
CAS号: 86604-78-6
EINECS: 289-258-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C