2-甲氧羰基-3-噻吩磺酰氯 ≥90.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAM1404-5GEA 0 CNY
TCIAM1404-5G
2-甲氧羰基-3-噻吩磺酰氯 ≥90.0% (通过GC,滴定分析)
2-甲氧羰基-3-噻吩磺酰氯
分子式: C₆H₅ClO₄S₂
分子量: 240,6845 g/mol
溶点: 63°C
MDL编号: MFCD00068160
CAS号: 59337-92-7
UN号: 3261
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %