1-Methyl-1-(m-tolyl)hydrazine ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM1419-5GEA
0
CNY
TCIAM1419-5G
TCIAM1419-25G
1-Methyl-1-(m-tolyl)hydrazine ≥97.0% (通过滴定分析)
1-Methyl-1-(m-tolyl)hydrazine
分子式:
C₈H₁₂N₂ 分子量: 136,20 g/mol |
MDL编号:
MFCD03844802 CAS号: 72233-91-1 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |