3-(Methoxymethoxy)benzaldehyde ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM1448-25GEA 0 CNY
TCIAM1448-25G TCIAM1448-5G
3-(Methoxymethoxy)benzaldehyde ≥95.0% (通过GC)
3-(Methoxymethoxy)benzaldehyde
分子式: C₉H₁₀O₃
分子量: 166,18 g/mol
MDL编号: MFCD04038425
CAS号: 13709-05-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %