1-(Methoxymethoxy)naphthalene ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM1454-5GEA 0 CNY
TCIAM1454-5G
1-(Methoxymethoxy)naphthalene ≥97.0% (通过GC)
1-(Methoxymethoxy)naphthalene
分子式: C₁₂H₁₂O₂
分子量: 188,23 g/mol
沸点: 296°C
MDL编号: MFCD06797119
CAS号: 7382-37-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %