(S)-(-)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM1456-5GEA
0
CNY
TCIAM1456-5G
TCIAM1456-25G
(S)-(-)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (通过GC)
(S)-(-)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
分子式:
C₅H₈O₄ 分子量: 132,12 g/mol |
MDL编号:
MFCD01321302 CAS号: 135682-18-7 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | -44.0 to -47.0 deg (neat) |