2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1468-5GEA 0 CNY
TCIAM1468-5G
2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol
分子式: C₈H₁₂N₂O
分子量: 152,20 g/mol
MDL编号: MFCD02667633
CAS号: 122321-04-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %