2-Methoxy-1-butanol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1497-25GEA 0 CNY
TCIAM1497-25G TCIAM1497-5G
2-Methoxy-1-butanol ≥98.0% (通过GC)
2-Methoxy-1-butanol
分子式: C₅H₁₂O₂
分子量: 104,15 g/mol
沸点: 146°C
CAS号: 15467-25-1
EINECS: 239-486-6
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %