4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-6-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM1604-1GEA
0
CNY
TCIAM1604-1G
TCIAM1604-5G
4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-6-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (通过HPLC)
4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-6-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranoside
分子式:
C₃₁H₃₁NO₈ 分子量: 545,59 g/mol |
CAS号:
1820583-64-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |