2-(4-Methoxyphenyl)benzothiazole ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM1654-5GEA
0
CNY
TCIAM1654-5G
2-(4-Methoxyphenyl)benzothiazole ≥98.0% (通过GC)
2-(4-Methoxyphenyl)benzothiazole
分子式:
C₁₄H₁₁NOS 分子量: 241,31 g/mol |
MDL编号:
MFCD01099069 CAS号: 6265-92-5 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 120.0 to 124.0 deg-C |