7-甲氧基-1,4-苯并噻嗪-3(4H)-酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM1662-5GEA
0
CNY
TCIAM1662-5G
7-甲氧基-1,4-苯并噻嗪-3(4H)-酮 ≥98.0% (通过GC)
7-甲氧基-1,4-苯并噻嗪-3(4H)-酮
分子式:
C₉H₉NO₂S 分子量: 195,24 g/mol |
MDL编号:
MFCD02660686 CAS号: 22726-30-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 183.0 to 187.0 deg-C |