2-甲基-4,5-二苯基噻唑 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1705-5GEA 0 CNY
TCIAM1705-5G
2-甲基-4,5-二苯基噻唑 ≥97.0% (通过GC)
2-甲基-4,5-二苯基噻唑
分子式: C₁₆H₁₃NS
分子量: 251,35 g/mol
MDL编号: MFCD00186396
CAS号: 3755-83-7
EINECS: 223-161-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C