1-Methylpyrrolidine-2-thione ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM1748-5GEA
0
CNY
TCIAM1748-5G
1-Methylpyrrolidine-2-thione ≥97.0% (通过GC)
1-Methylpyrrolidine-2-thione
分子式:
C₅H₉NS 分子量: 115,19 g/mol 沸点: 145°C 溶点: 16°C |
MDL编号:
MFCD00966332 CAS号: 10441-57-3 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |