3-氨基-4-甲基噻吩-2-甲酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 3-氨基-4-甲基噻吩-2-羧酸甲酯
TCIAM1772-25GEA 410 CNY
TCIAM1772-25G TCIAM1772-5G
3-氨基-4-甲基噻吩-2-甲酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
3-氨基-4-甲基噻吩-2-甲酸甲酯
分子式: C₇H₉NO₂S
分子量: 171,21 g/mol
MDL编号: MFCD00051822
CAS号: 85006-31-1
EINECS: 285-060-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C