3-Methoxybutyl-3-mercaptopropionate ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1802-25GEA 230 CNY
TCIAM1802-25G TCIAM1802-500G
3-Methoxybutyl-3-mercaptopropionate ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
3-Methoxybutyl-3-mercaptopropionate
分子式: C₈H₁₆O₃S
分子量: 192,27 g/mol
闪点: 126°C
MDL编号: MFCD04038137
CAS号: 27431-40-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %