2-吡嗪基乙硫醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 2-(2-巯基乙基)吡嗪
TCIAM1845-1GEA 0 CNY
TCIAM1845-1G TCIAM1845-5G
2-吡嗪基乙硫醇 ≥98.0% (通过GC)
2-吡嗪基乙硫醇
分子式: C₆H₈N₂S
分子量: 140,20 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00053160
CAS号: 35250-53-4
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %