2-甲基-3-呋喃硫醇 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAM1847-1GEA
0
CNY
TCIAM1847-1G
2-甲基-3-呋喃硫醇 ≥95.0% (通过GC)
2-甲基-3-呋喃硫醇
分子式:
C₅H₆OS 分子量: 114,16 g/mol 闪点: 37°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00010280 CAS号: 28588-74-1 EINECS: 249-094-7 UN号: 1228 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |