(S)-(+)-1-甲基-3-吡咯烷醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: (S)-(+)-3-羟基-N-甲基吡咯烷
TCIAM1938-5GEA 1550 CNY
TCIAM1938-5G TCIAM1938-1G
(S)-(+)-1-甲基-3-吡咯烷醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(S)-(+)-1-甲基-3-吡咯烷醇
分子式: C₅H₁₁NO
分子量: 101,15 g/mol
闪点: 71°C
MDL编号: MFCD03788748
CAS号: 104641-59-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +8.0 deg (C=1, CHCl3)