1-氯甲酰基-3-甲磺酰基-2-咪唑烷酮 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAM1944-25GEA
0
CNY
TCIAM1944-25G
1-氯甲酰基-3-甲磺酰基-2-咪唑烷酮 ≥98.0% (通过滴定分析)
1-氯甲酰基-3-甲磺酰基-2-咪唑烷酮
分子式:
C₅H₇ClN₂O₄S 分子量: 226,63 g/mol |
MDL编号:
MFCD00272360 CAS号: 41762-76-9 EINECS: 255-540-1 UN号: 3261 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 178.0 to 182.0 deg-C |