3-Methyl-3-(2-oxopropyl)-2,4,7-trioxabicyclo[3.3.0]octane ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM1978-5GEA 0 CNY
TCIAM1978-5G
3-Methyl-3-(2-oxopropyl)-2,4,7-trioxabicyclo[3.3.0]octane ≥95.0% (通过GC)
3-Methyl-3-(2-oxopropyl)-2,4,7-trioxabicyclo[3.3.0]octane
分子式: C₉H₁₄O₄
分子量: 186,21 g/mol
CAS号: 1378825-86-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C