1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1983-5GEA 2450 CNY
TCIAM1983-5G TCIAM1983-1G
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane ≥95.0% (通过GC)
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane
分子式: C₇H₁₂O
分子量: 112,17 g/mol
沸点: 138°C
CAS号: 1713-33-3
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %