5-甲基-2-苯基-2-己烯醛 ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM1997-25GEA
0
CNY
TCIAM1997-25G
5-甲基-2-苯基-2-己烯醛 ≥90.0% (通过GC)
5-甲基-2-苯基-2-己烯醛
分子式:
C₁₃H₁₆O 分子量: 188,27 g/mol 沸点: 100°C |
MDL编号:
MFCD00036615 CAS号: 21834-92-4 EINECS: 244-602-3 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |