2-Methyl-1-phenyl-2-butanol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM2010-25GEA 835 CNY
TCIAM2010-25G TCIAM2010-5G
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol ≥98.0% (通过GC)
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol
分子式: C₁₁H₁₆O
沸点: 61°C
MDL编号: MFCD01708473
CAS号: 772-46-3
EINECS: 212-249-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %