3-甲基-1-苯基-3-戊醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM2011-5GEA 0 CNY
TCIAM2011-5G TCIAM2011-25G
3-甲基-1-苯基-3-戊醇 ≥98.0% (通过GC)
3-甲基-1-苯基-3-戊醇
分子式: C₁₂H₁₈O
分子量: 178,28 g/mol
沸点: 130°C
MDL编号: MFCD00021825
CAS号: 10415-87-9
EINECS: 233-889-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %