2-甲基-4-丙基-1,3-氧硫杂环己烷 cis- and trans-mixture ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM2049-5GEA 0 CNY
TCIAM2049-5G
2-甲基-4-丙基-1,3-氧硫杂环己烷 cis- and trans-mixture ≥97.0% (通过GC)
2-甲基-4-丙基-1,3-氧硫杂环己烷
分子式: C₈H₁₆OS
分子量: 160,28 g/mol
闪点: 50°C
MDL编号: MFCD00673203
CAS号: 67715-80-4
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)