4-Methoxy-4'-methyldiphenylamine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM2070-25GEA
0
CNY
TCIAM2070-25G
TCIAM2070-5G
4-Methoxy-4'-methyldiphenylamine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-Methoxy-4'-methyldiphenylamine
分子式:
C₁₄H₁₅NO 分子量: 213,28 g/mol |
MDL编号:
MFCD00092922 CAS号: 39253-43-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Light gray to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 82.0 to 86.0 deg-C |