2-(4-Methoxybenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM2071-5GEA
0
CNY
TCIAM2071-5G
2-(4-Methoxybenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
2-(4-Methoxybenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
分子式:
C₁₄H₂₁BO₃ 分子量: 248,13 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD10698526 CAS号: 475250-52-3 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |