1-巯甲基环丙基乙酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 2-(1-(巯基甲基)环丙基)乙酸
TCIAM2074-1GEA 0 CNY
TCIAM2074-1G TCIAM2074-5G
1-巯甲基环丙基乙酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
1-巯甲基环丙基乙酸
分子式: C₆H₁₀O₂S
分子量: 146,20 g/mol
MDL编号: MFCD03411600
CAS号: 162515-68-6
EINECS: 420-240-3
UN号: 3261
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C