6-Methyl-4-phenylchroman-2-one ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM2093-25GEA
0
CNY
TCIAM2093-25G
TCIAM2093-5G
6-Methyl-4-phenylchroman-2-one ≥98.0% (通过GC)
6-Methyl-4-phenylchroman-2-one
分子式:
C₁₆H₁₄O₂ 分子量: 238,2812 g/mol 沸点: 230°C |
MDL编号:
MFCD03695019 CAS号: 40546-94-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 79.0 to 84.0 deg-C |