1-Methyl-1-[4-(diphenylphosphino)benzyl]pyrrolidinium bromide ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM2103-1GEA
0
CNY
TCIAM2103-1G
1-Methyl-1-[4-(diphenylphosphino)benzyl]pyrrolidinium bromide ≥98.0% (通过HPLC)
1-Methyl-1-[4-(diphenylphosphino)benzyl]pyrrolidinium bromide
分子式:
C₂₄H₂₇BrNP 分子量: 440,36 g/mol |
CAS号:
1229444-44-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |