2-Methylpyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM2124-5GEA 0 CNY
TCIAM2124-5G
2-Methylpyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (通过滴定分析)
2-Methylpyrrolidine hydrochloride
分子式: C₅H₁₁N
分子量: 121,61 g/mol
MDL编号: MFCD08274961
CAS号: 54677-53-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %