1-Methyl-4-[1-(4-piperidyl)-4-piperidyl]piperazine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM2197-25GEA
0
CNY
TCIAM2197-25G
TCIAM2197-5G
1-Methyl-4-[1-(4-piperidyl)-4-piperidyl]piperazine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1-Methyl-4-[1-(4-piperidyl)-4-piperidyl]piperazine
分子式:
C₁₅H₃₀N₄ 分子量: 266,43 g/mol |
MDL编号:
MFCD20257913 CAS号: 1629218-99-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 87.0 to 91.0 deg-C |