5-Methyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM2269-5GEA
0
CNY
TCIAM2269-5G
5-Methyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
5-Methyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate
分子式:
C₁₄H₁₇NO₆ 分子量: 295,29 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00191090 CAS号: 4652-65-7 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 68.0 to 72.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -11.0 to -13.0 deg (C=1, EtOH) |