4-Nitrobenzoylglycylglycine ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAN0177-1GEA
0
CNY
TCIAN0177-1G
TCIAN0177-25G
4-Nitrobenzoylglycylglycine ≥99.0% (通过滴定分析)
4-Nitrobenzoylglycylglycine
分子式:
C₁₁H₁₁N₃O₆ 分子量: 281,22 g/mol 溶点: 218°C |
MDL编号:
MFCD00059183 CAS号: 78196-53-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |