3'-Nitro-4-dimethylaminoazobenzene ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAN0191-25GEA
0
CNY
TCIAN0191-25G
3'-Nitro-4-dimethylaminoazobenzene ≥97.0% (通过滴定分析)
3'-Nitro-4-dimethylaminoazobenzene
分子式:
C₁₄H₁₄N₄O₂ 分子量: 270,29 g/mol |
MDL编号:
MFCD00059825 CAS号: 3837-55-6 |
产品技术规格
Appearance | Orange to Red powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 159.0 to 163.0 deg-C |