(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAN0231-25GEA 0 CNY
TCIAN0231-25G
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride ≥98.0% (通过滴定分析)
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
分子式: C₆H₈ClN₃O₂
分子量: 189,6 g/mol
MDL编号: MFCD00060205
CAS号: 6293-87-4
UN号: 1325
ADR: 4.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %