4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAN0271-1GEA 0 CNY
TCIAN0271-1G TCIAN0271-25G
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether ≥98.0% (通过滴定分析)
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether
分子式: C₇H₇NO₃
分子量: 153,14 g/mol
MDL编号: MFCD00059952
CAS号: 13895-38-0
UN号: 1325
ADR: 4.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot EtOH almost transparency