新胭脂红 ≥85.0% (通过UV/Vis)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
酸性红 18
, 丽春红 4R
TCIAN0309-25GEA
0
CNY
TCIAN0309-25G
新胭脂红 ≥85.0% (通过UV/Vis)
新胭脂红
分子式:
C₂₀H₁₄N₂O₁₀S₃ 分子量: 604,46 g/mol |
MDL编号:
MFCD00004084 CAS号: 2611-82-7 EINECS: 220-036-2 |
产品技术规格
Appearance | Dark red powder to crystal |
Purity (UV-vis method) | min. 85.0 % |
Lambda max. | 506.0 to 510.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.) |