双环[2.2.1]庚-5-烯-2,3-二羧酸酐 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
5-降冰片烯-2,3-二羧酸酐
TCIAN0331-25GEA
210
CNY
TCIAN0331-25G
TCIAN0331-500G
双环[2.2.1]庚-5-烯-2,3-二羧酸酐 ≥97.0% (通过滴定分析)
双环[2.2.1]庚-5-烯-2,3-二羧酸酐
分子式:
C₉H₈O₃ 分子量: 164,16 g/mol |
MDL编号:
MFCD00069013 CAS号: 826-62-0 EINECS: 212-557-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Methanolysis Method) | min. 97.0 % |
Melting point | 163.0 to 166.0 deg-C |