1-Nitro-2-naphthol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAN0370-1GEA 0 CNY
TCIAN0370-1G TCIAN0370-5G
1-Nitro-2-naphthol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1-Nitro-2-naphthol
分子式: C₁₀H₇NO₃
分子量: 189,17 g/mol
MDL编号: MFCD00021461
CAS号: 550-60-7
EINECS: 208-984-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency