2-Nitrophenetole ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAN0489-25GEA
0
CNY
TCIAN0489-25G
2-Nitrophenetole ≥98.0% (通过GC)
2-Nitrophenetole
分子式:
C₈H₉NO₃ 分子量: 167,16 g/mol 沸点: 275°C |
MDL编号:
MFCD00053603 CAS号: 610-67-3 EINECS: 210-232-6 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |