(S)-(-)-N-(5-Nitro-2-pyridyl)alaninol ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAN0547-100MGEA
0
CNY
TCIAN0547-100MG
(S)-(-)-N-(5-Nitro-2-pyridyl)alaninol ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
(S)-(-)-N-(5-Nitro-2-pyridyl)alaninol
分子式:
C₈H₁₁N₃O₃ 分子量: 197,19 g/mol |
MDL编号:
MFCD00145287 CAS号: 115416-52-9 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 98.0 to 102.0 deg-C |