1-(4-硝基苯基)-1H-吡咯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAN0584-1GEA 0 CNY
TCIAN0584-1G
1-(4-硝基苯基)-1H-吡咯 ≥98.0% (通过GC)
1-(4-硝基苯基)-1H-吡咯
分子式: C₁₀H₈N₂O₂
分子量: 188,1800 g/mol
MDL编号: MFCD00119340
CAS号: 4533-42-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %