4-Nitrocumene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAN0639-25GEA
0
CNY
TCIAN0639-25G
4-Nitrocumene ≥98.0% (通过GC)
4-Nitrocumene
分子式:
C₉H₁₁NO₂ 分子量: 165,19 g/mol 沸点: 142°C 闪点: 126°C |
MDL编号:
MFCD00039746 CAS号: 1817-47-6 EINECS: 217-326-6 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |