4-(4-Nitrophenylazo)phenol ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAN0653-5GEA 0 CNY
TCIAN0653-5G TCIAN0653-1G
4-(4-Nitrophenylazo)phenol ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
4-(4-Nitrophenylazo)phenol
分子式: C₁₂H₉N₃O₃
分子量: 243,22 g/mol
MDL编号: MFCD00161165
CAS号: 1435-60-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %