5-降冰片烯-2-羧酸,内型和外型混合物,主要为内型 (endo + exo mixture) ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAN0667-5GEA
0
CNY
TCIAN0667-5G
TCIAN0667-25G
5-降冰片烯-2-羧酸,内型和外型混合物,主要为内型 (endo + exo mixture) ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
5-降冰片烯-2-羧酸,内型和外型混合物,主要为内型
分子式:
C₈H₁₀O₂ 分子量: 138,17 g/mol |
MDL编号:
MFCD00085356 CAS号: 120-74-1 EINECS: 204-422-8 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomer) |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |