Allyl[3-(2-nitrobenzenesulphonamido)propyl]carbamate ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAN0717-1GEA 0 CNY
TCIAN0717-1G
Allyl[3-(2-nitrobenzenesulphonamido)propyl]carbamate ≥98.0% (通过HPLC)
Allyl[3-(2-nitrobenzenesulphonamido)propyl]carbamate
分子式: C₁₃H₁₇N₃O₆S
分子量: 343,35 g/mol
CAS号: 312283-45-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%