6-Nitroanthranilic acid ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAN0818-5GEA
0
CNY
TCIAN0818-5G
TCIAN0818-1G
6-Nitroanthranilic acid ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
6-Nitroanthranilic acid
分子式:
C₇H₆N₂O₄ 分子量: 182,14 g/mol |
MDL编号:
MFCD00034785 CAS号: 50573-74-5 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |